1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5582-1G PC5582-5G
APOSPC5582-1GEA 81.8 EUR
APOSPC5582-1G APOSPC5582-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₁H₈F₆O
Kookpunt: 74…75 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038310
CAS nummer: 2386-82-5