2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 29.2 EUR
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061094
CAS nummer: 657-06-7