3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5588-1G PC5588-5G PC5588-25G
APOSPC5588-1GEA 22 EUR
APOSPC5588-1G APOSPC5588-5G APOSPC5588-25G
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C6H4ClF3N2
MW: 196.5600 g/mol
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862661
CAS nummer: 117519-09-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III