Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5595-5G PC5595-1G PC5595-250MG
APOSPC5595-5GEA 622 EUR
APOSPC5595-5G APOSPC5595-1G APOSPC5595-250MG
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formule: C₄H₄BrF₃O₂
Kookpunt: 126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038319
CAS nummer: 113816-36-7