Pentafluoroiodoethane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5600-100G PC5600-25G
APOSPC5600-100GEA 377 EUR
APOSPC5600-100G APOSPC5600-25G
Pentafluoroiodoethane 98%
Pentafluoroiodoethane
Reagent for introduction of pentafluoroethyl groups into organic molecules: J.O.C., 1987,52, 2481.
Formule: C₂F₅I
Kookpunt: 41609 °C
Smeltpunt: –92 °C
Dichtheid: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039400
CAS nummer: 354-64-3
EINECS: 206-566-7
UN: 3163
ADR: 2.2,