Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56018-1G PC56018-5G
APOSPC56018-1GEA 0 EUR
APOSPC56018-1G APOSPC56018-5G
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate 95%
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₂₂BF₄P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840579
CAS nummer: 479094-62-7
EINECS: 808-098-4
UN: 1759
ADR: 8,III