[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 455 EUR
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12914002
CAS nummer: 1216862-84-8