2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 206 EUR
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112521
CAS nummer: 918523-99-6