4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC56074-1G
PC56074-250MG
PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA
24.9
EUR
APOSPC56074-1G
APOSPC56074-250MG
APOSPC56074-5G
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formule:
C₈H₅BrF₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD15526896 CAS nummer: 123942-11-0 |