1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56077-1G PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA 134 EUR
APOSPC56077-1G APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₇F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845814
CAS nummer: 1138445-14-3