1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC56080-1G PC56080-5G PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA 345 EUR
APOSPC56080-1G APOSPC56080-5G APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185347
CAS nummer: 224044-97-7