5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5609-1G PC5609-500MG PC5609-5G PC5609-25G
APOSPC5609-1GEA 22 EUR
APOSPC5609-1G APOSPC5609-500MG APOSPC5609-5G APOSPC5609-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236281
CAS nummer: 240800-45-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III