1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC56101-1G PC56101-250MG
APOSPC56101-1GEA 285 EUR
APOSPC56101-1G APOSPC56101-250MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03074319
CAS nummer: 481065-92-3