4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC56114-1G PC56114-5G
APOSPC56114-1GEA 67.2 EUR
APOSPC56114-1G APOSPC56114-5G
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO
MW: 217.1877 g/mol
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16618942
CAS nummer: 25771-21-5