4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5612-1G PC5612-500MG PC5612-5G
APOSPC5612-1GEA 46.8 EUR
APOSPC5612-1G APOSPC5612-500MG APOSPC5612-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Smeltpunt: 96…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 473-27-8