2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 49.7 EUR
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
Kookpunt: 42…44 °C/1.5mmHg
Dichtheid: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134430
CAS nummer: 82386-89-8