5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
PC5614-1G PC5614-250MG
APOSPC5614-1GEA 19.1 EUR
APOSPC5614-1G APOSPC5614-250MG
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Smeltpunt: 162…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209248
CAS nummer: 406476-31-1