2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 64.3 EUR
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇FN₂S
Smeltpunt: 102…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01086598
CAS nummer: 77815-14-6