4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 30.8 EUR
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formule: C₁₀H₇F₃N₂S
Smeltpunt: 206…208 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094298
CAS nummer: 105512-79-6