1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
PC56207-1G PC56207-5G PC56207-250MG
APOSPC56207-1GEA 57 EUR
APOSPC56207-1G APOSPC56207-5G APOSPC56207-250MG
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formule: C₁₀H₁₀F₃IO
Smeltpunt: 75…79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10567056
CAS nummer: 887144-97-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III