4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56209-1G PC56209-5G
APOSPC56209-1GEA 0 EUR
APOSPC56209-1G APOSPC56209-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Smeltpunt: 181…185 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18917156
CAS nummer: 651027-00-8