Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 22 EUR
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Kookpunt: 88…90 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041006
CAS nummer: 780-31-4