2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5624-1G PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA 52.6 EUR
APOSPC5624-1G APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212.22 g/mol
Smeltpunt: 118 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00472891
CAS nummer: 105512-80-9