2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC56240-1G PC56240-5G
APOSPC56240-1GEA 107 EUR
APOSPC56240-1G APOSPC56240-5G
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209.0019 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12404936
CAS nummer: 904285-09-2