4,4,5,5,5-Pentafluorpentaan-1-ol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5626-25G PC5626-5G PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA 95 EUR
APOSPC5626-25G APOSPC5626-5G APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluorpentaan-1-ol 96%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentaan-1-ol
Formule: C₅H₇F₅O
Kookpunt: 134…135 °C
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153224
CAS nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9