3-Fluor-4-trifluormethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5631-10G PC5631-1G PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA 702 EUR
APOSPC5631-10G APOSPC5631-1G APOSPC5631-5G
3-Fluor-4-trifluormethylpyridine 98%
3-Fluor-4-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Kookpunt: 37 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789250
CAS nummer: 113770-87-9