2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 22 EUR
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153196
CAS nummer: 1701-18-4