4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 117 EUR
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
MW: 234.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845913
CAS nummer: 1160574-68-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III