4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 22 EUR
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170.140 g/mol
Kookpunt: 115 °C/35mmHg
Smeltpunt: 80…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320770
CAS nummer: 447-43-8