1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5636-100G PC5636-25G PC5636-5G
APOSPC5636-100GEA 146 EUR
APOSPC5636-100G APOSPC5636-25G APOSPC5636-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Formule: C₁₇H₁₈F₂N₂
Kookpunt: 130 °C
Smeltpunt: 88…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038660
CAS nummer: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III