3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-4-methoxybenzene-1-sulphonyl fluoride, 3-Amino-4-methoxybenzenesulphonyl fluoride, 4-Methoxymetanilyl fluoride
PC5637-10G PC5637-50G PC5637-1G
APOSPC5637-10GEA 0 EUR
APOSPC5637-10G APOSPC5637-50G APOSPC5637-1G
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Formule: C₇H₈FNO₃S
MW: 205.2100 g/mol
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007417
CAS nummer: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8 II