3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC5641-100G
PC5641-25G
PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA
132
EUR
APOSPC5641-100G
APOSPC5641-25G
APOSPC5641-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₆BF₃O₂ Smeltpunt: 162…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151854 CAS nummer: 1423-26-3 |