2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5643-10G PC5643-5G PC5643-1G
APOSPC5643-10GEA 239 EUR
APOSPC5643-10G APOSPC5643-5G APOSPC5643-1G
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 240800-48-0
UN: 3265
ADR: 8,III