Oil 10 S
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 1430 EUR
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Smeltpunt: –129 °C
Dichtheid: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 9002-83-9