(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 33.7 EUR
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Kookpunt: 235 °C
Dichtheid: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001897
CAS nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III