4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride, FLUOLEAD(TM)
PC5654-1G PC5654-25G PC5654-5G
APOSPC5654-1GEA 22 EUR
APOSPC5654-1G APOSPC5654-25G APOSPC5654-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Safer alternative to DAST.
Formule: C₁₂H₁₇F₃S
Kookpunt: 150 °C
Smeltpunt: 59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11858620
CAS nummer: 947725-04-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,I