3-Fluoro-p-anisaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5655-25G PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA 51.2 EUR
APOSPC5655-25G APOSPC5655-5G
3-Fluoro-p-anisaldehyde
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 129…132 °C/11mmHg
Smeltpunt: 34…35 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003349
CAS nummer: 351-54-2
EINECS: 206-514-3