4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 22 EUR
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
4-Chloro-2,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃ClF₂O
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660242
CAS nummer: 164790-68-5
UN: 3261
ADR: 8,III