(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diphenyl(pentafluorophenyl)phosphine
PC5665-1G PC5665-5G
APOSPC5665-1GEA 139 EUR
APOSPC5665-1G APOSPC5665-5G
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Formule: C₁₈H₁₀F₅P
Smeltpunt: 70…72 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000290
CAS nummer: 5525-95-1