2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 263 EUR
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BBrF₂O₂
Smeltpunt: 231…236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411353
CAS nummer: 849062-34-6