1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 20.6 EUR
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₅F₅O
Kookpunt: 68…70 °C/30mmHg
Smeltpunt: 32…34 °C
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004510
CAS nummer: 830-50-2
EINECS: 212-597-7