4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 48.3 EUR
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
Kookpunt: 118…120 °C/0,8mmHg
Smeltpunt: 47…51 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115369
CAS nummer: 400-93-1