4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC56731-100G PC56731-1KG PC56731-500G
APOSPC56731-100GEA 26.3 EUR
APOSPC56731-100G APOSPC56731-1KG APOSPC56731-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Kookpunt: 68
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013551
CAS nummer: 51436-99-8