3,5-Difluorothiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 23.4 EUR
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorothiophenol
3,5-Difluorothiophenol
Formule: C₆H₄F₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06201795
CAS nummer: 99389-26-1
UN: 1993
ADR: 3,III