Cobalt(III) fluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC5678-100G
PC5678-25G
PC5678-5G
APOSPC5678-100GEA
228
EUR
APOSPC5678-100G
APOSPC5678-25G
APOSPC5678-5G
Cobalt(III) fluoride 99%
Cobalt(III) fluoride
Hard fluorinating agent. Replaces organic hydrogen with fluorine, J. Appl. Chem., 1952, 127.
Formule:
CoF₃ Dichtheid: 3,88 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010942 CAS nummer: 10026-18-3 EINECS: 233-062-4 UN: 3084 ADR: 8+5.1,II |