2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 555 EUR
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09996953
CAS nummer: 1003712-18-2