4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56867-1G PC56867-5G PC56867-25G
APOSPC56867-1GEA 132 EUR
APOSPC56867-1G APOSPC56867-5G APOSPC56867-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622238
CAS nummer: 194804-94-9