2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56881-100G PC56881-25G PC56881-5G
APOSPC56881-100GEA 256 EUR
APOSPC56881-100G APOSPC56881-25G APOSPC56881-5G
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Formule: C₆H₃BrClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878161
CAS nummer: 309721-44-6