Pentafluorophenylhydrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC5690-25G
PC5690-5G
PC5690-100G
APOSPC5690-25GEA
190
EUR
APOSPC5690-25G
APOSPC5690-5G
APOSPC5690-100G
Pentafluorophenylhydrazine 97%
Pentafluorophenylhydrazine
Formule:
C₆H₃F₅N₂ MW: 198.1 g/mol Smeltpunt: 74…76 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007574 CAS nummer: 828-73-9 |