7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56975-1G PC56975-5G
APOSPC56975-1GEA 22 EUR
APOSPC56975-1G APOSPC56975-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇FN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100241
CAS nummer: 1048913-86-5